Läs mer
Gadolinium (III) oxid, TRC
Produktkod. 30240993
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240993 25 g
30240936 10 g
30240644 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG12575325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12064-62-9
Molekylformel Gd2O3
Molekylvikt (g/mol) 362.5
Synonym Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
IUPAC-namn oxo(oxogadoliniooxy)gadolinium
LEDER O=[Gd]O[Gd]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium (III) Oxide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/2Gd.3O
Formel vikt 363.8329