Läs mer
Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Produktkod. 11490291
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490291 50 g 50g
11470291 2 g 2g
11480291 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490291 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040571.NE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-52-8
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O )2] syntetiserades genom reaktion av DO3A-Pr-ATP med gadolinium(iii)perklorathydrat i vatten. Gadolinium(III)-kelater godkända av FDA för human avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14017-52-8
MDL-nummer MFCD00150239
Synonym gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3211
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 563.69 (455.60 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.