Läs mer
Gadolinium(III) sulfatoktahydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11360108
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360108 10 g 10g
11350108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042869.09
 Begränsad artikel
I lager
Kryogenisk forskning | CAS: 13450-87-8 | Gd2H16O20S3 | 746,788 g/mol
Gadolinium(III)sulfat används som analytiska reagens, i oorganisk syntes och elektronisk keramik. Det är också användbart i kryogen forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-87-8
Molekylformel Gd2H16O20S3
Molekylvikt (g/mol) 746.788
MDL-nummer MFCD00149734
InChI-nyckel JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis
PubChem CID 16211473
IUPAC-namn gadolinium(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium (III) sulfate octahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 4.139 g/mL
Merck Index 14,4326
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten
Formel vikt 746,81 (602,68 Vattenfritt)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.