Läs mer
Gadolinium silicide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050268
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11333448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036356.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12134-75-7
Molekylformel GdH8Si2+3
Molekylvikt (g/mol) 221.484
MDL-nummer MFCD00144382
InChI-nyckel AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
IUPAC-namn gadolinium(3+);silane
LEDER [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium silicide
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Formel vikt 213.42
Procent renhet 99.9%