Läs mer
Gadolinium sputtermål, 76,2 mm dia x 3,18 mm tjock, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497125
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497125 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15497125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045929.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Gadolinium används vid neutronröntgen och vid avskärmning av kärnreaktorer. Används i nukleära marina framdrivningssystem, används för dekarboxylering av oxaloättiksyra, omvandling av orto- till para-väte och polymerisation av eten. Det används också för tillverkning av gadoliniumyttrium, tillverkning, färg-TV-rör, cd-skivor och datorminne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium sputtering target
Namnnotering 76,2 mm i diameter x 3,18 mm tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-54-2
Molekylformel Gd
MDL-nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Löslighetsinformation Löslig i magnesium och utspädd syra. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Gd]
IUPAC-namn gadolinium
Molekylvikt (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.