Läs mer
Gadolinium Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10121622 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10121622 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 10121622 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLGD23Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1258.33 SEK / 125ml
    Save 181.67 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Gd10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-54-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Gd
MDL-nummer MFCD00011022
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Gd]
IUPAC-namn gadolinium
Lösningsmedel eller matris 5 % HNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33375
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000 µg/mL Gadolinium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning