Läs mer
Gadolinium Standard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17908619
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17908619 500 ml
17939399 250 ml
17928439 50 ml
17989379 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17908619 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPGDN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Gadoliniumstandard: Gd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium
CAS 7440-54-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Gadolinium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Gd
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Gd
LEDER [Gd]
IUPAC-namn Gadolinium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 157
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 157.25 g/mol