Läs mer
Gadolinium Trichloride, TRC
Produktkod. 30240668
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240668 2.5 g 2.5g
30240998 250 mg -
30240712 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1257502.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10138-52-0
Molekylformel Cl3 Gd
Molekylvikt (g/mol) 263.61
Synonym Gadolinium Chloride, NSC 174322
IUPAC-namn trichlorogadolinium
LEDER Cl[Gd](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadolinium Trichloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Formel vikt 262.8307