Läs mer
Gadoliniumtriklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gadolinium Trichloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| Formel vikt | 262.8307 |