missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gadopentetate dimeglumine, MedChemExpress

Produktkod. 16461356
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461356 200 mg 200mg
16498036 100 mg -
16441986 500 mg -
16434197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0167

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.

Gadopentetate dimeglumine (SH-L-451A) is used in combination with magnetic resonance imaging (MRI) to allow blood vessels, organs, and other non-bony tissues to be seen more clearly on the MRI.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gadopentetate dimeglumine
Fysisk form Solid
CAS 86050-77-3
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H54GdN5O20
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym SH-L-451A Gadopentetic acid dimeglumine salt
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (106.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[O-][Gd+3]([N]2(C3)CC4=O)([N]5(C6)CC7=O)([O-]C6=O)([O-]7)([O-]C3=O)([O-]4)[N](CC5)(CC2)C1.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO.[2H+]
Molekylvikt (g/mol) 938.0
Formel vikt 938.0
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.