Läs mer
Gadoteridol, MedChemExpress
Produktkod. 16484507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16484507 50 mg
1 options
Produktkod. 16484507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0933
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.
Gadoteridol is a gadolinium-based magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent, used in the imaging of the central nervous system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gadoteridol
Fysisk form Powder
CAS 120066-54-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H28GdN4O7
Synonym SQ-32692 Gd-HP-DO3A
Löslighetsinformation H2O : ≥ 280 mg/mL (502.08 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC1O[Gd+3]2([N]3(CC4)CC5=O)([N]6(CC7)CC([O-]2)=O)([N]47CC8=O)([O-]8)([O-]5)[N](CC6)(CC3)C1
Molekylvikt (g/mol) 557.68
Formel vikt 557.68