Läs mer
GAL-021, MedChemExpress
Beskrivning
GAL-021 is a potent BKCa-channel blocker. GAL-021 inhibits KCa1.1 in GH3 cells. GAL-021 is a novel breathing control modulator that is based on selective modification of the almitrine pharmacophore. GAL-021 increases minute ventilation in rats and non-human primates.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GAL-021 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1380341-99-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H22N6O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (117.96 mM) |
| LEDER | CCCNC1=NC(N(OC)C)=NC(NCCC)=N1 |
| Visa mer |