Läs mer
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System för däggdjursceller
Beskrivning
Innehåller
Enzymsubstrat och reaktionsbuffert
Kombinerar direkt celllys med snabb, ultrasensitiv kemiluminescerande detektion av β-galaktosisidas-rapporterarenzymet.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
- Homogent analysformat tillåter detektion avβ -galaktosidas i närvaro av normalt odlingsmedium utan avlägsnande av media och utan ett extra cellyssteg, vilket ger den enklaste och mest strömlinjeformade analysproceduren som möjligt
- Kinetiken för glödanalys ger ett fönster under vilket mätningar kan utföras, vilket underlättar HTS-applikationer där analysautomatisering används
- Kan användas med antingen däggdjurs- eller jästmodellsystem, vilket ger flexibilitet i valet av modellsystem
- Brett dynamiskt omfång avβ -galaktosidasanalys möjliggör noggrann mätning av enzym från femtogram till nanogramintervall
- Analysens känslighet är 100 till 1 000 gånger bättre än antingen de isotopiska/icke-isotopiska analyserna för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller de kolorimetriska/fluorescerande analyserna förβ -galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker
- Mycket känslig analys med ett brett dynamiskt område tillåter detektering av höga och låga nivåer av reporter utan att utföra många provspädningar
- Icke-radioaktiva reportergenanalyskit eliminerar oro över användningen av radioisotoper
- Analysen kan slutföras på cirka en timme, vilket ger snabb analysomgång
Idealisk för screening
Denna homogena analys är idealisk för screeningapplikationer där analysautomatisering krävs. De Gal-Screen systemet använder Galacton-Star™ kemiluminiscerande substrat för bekväm mätning i en luminometer. Ljusemissionen når maximalt på 60-90 minuter och förblir konstant i 45-90 minuter.
Specifikationer
- Analystyp:β -Gal (lacZ) analys
- Kompatibla celler: Däggdjursceller
- Detektionsmetod: Kemiluminescerande
- För användning med utrustning: Luminometer (mikroplatta)
- Form: Flytande
- Format: 96-brunnars tallrik
- Avläsning: Slutpunkt
- Provtyp (specifik): Cellkulturer
- Substrat: Galacton-Star™
- Substrategenskaper: Kemiskt substrat
- Substrattyp: Beta-Gal Substrat
- Målenzym: Beta-galaktosidas
- Teknik: Förbättrad kemiluminescens
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | β- Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Analysera | β-Gal (lacZ) analys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller enzymsubstratet och reaktionsbufferten. Förvara produkten vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Visa mer |