Läs mer
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System för däggdjursceller
Beskrivning
Innehåller
Enzymsubstrat och reaktionsbuffert
Kombinerar direkt celllys med snabb, ultrasensitiv kemiluminescerande detektion av β-galaktosisidas-rapporterarenzymet.
Analyssystemet Gal-Screen™ kombinerar direkt celllys med snabb, ultrasensitiv kemiluminescerande detektion av β-galaktosidas-rapporterarenzymet.
- Homogent analysformat möjliggör detektion av β-galaktosidas i närvaro av normalt odlingsmedium utan borttagning av mediet och utan ytterligare celllyssteg, vilket ger den enklaste och mest strömlinjeformade analysproceduren möjlig.
- Kinetiken i glow-assay ger ett 'fönster' under vilket mätningar kan utföras, vilket möjliggör HTS-applikationer där assay-automation används.
- Kan användas med både däggdjurs- och jästmodellsystem, vilket ger flexibilitet i valet av modellsystem.
- Det breda dynamiska området för β-galaktosidasanalys möjliggör noggrann mätning av enzymer från femtogram till nanogram.
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än både isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande tester för β-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker.
- Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av rapportör utan att utföra många provutspädningar.
- Icke-radioaktivt reportergenanalyskit eliminerar oro kring användningen av radioisotoper.
- Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Idealiskt för screening
Denna homogena analys är idealisk för screeningapplikationer där automatisering av analys krävs. Systemet Gal-Screen™ använder Galacton-Star™ kemiluminescerande substrat för bekväm mätning i en luminometer. Ljusemissionen når sin maximala effekt på 60–90 minuter och förblir konstant i 45–90 minuter.
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | β- Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Analysera | β-Gal (lacZ) analys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller enzymsubstratet och reaktionsbuffert. Förvara produkten vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Visa mer |