Läs mer
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter-genanalyssystem för jäst- eller däggdjursceller
Produktkod. 12684285
Change view
Kvantitet:
1000 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12684285 1000 analyser Varje
1 options
Produktkod. 12684285 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11310.00 SEK
    8934.90 SEK / 1000 analyser
    Save 2375.10 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innehåller
Enzymsubstrat och reaktionsbuffert
Kombinerar direkt celllys med snabb, ultrasensitiv kemiluminescerande detektion av β-galaktosisidas-rapporterarenzymet.
Analyssystemet Gal-Screen™ kombinerar direkt celllys med snabb, ultrasensitiv kemiluminescerande detektion av β-galaktosidas-rapporterarenzymet.
  • Homogent analysformat möjliggör detektion av β-galaktosidas i närvaro av normalt odlingsmedium utan borttagning av mediet och utan ytterligare celllyssteg, vilket ger den enklaste och mest strömlinjeformade analysproceduren möjlig.
  • Kinetiken i glow-assay ger ett 'fönster' under vilket mätningar kan utföras, vilket möjliggör HTS-applikationer där assay-automation används.
  • Kan användas med både däggdjurs- och jästmodellsystem, vilket ger flexibilitet i valet av modellsystem.
  • Det breda dynamiska området för β-galaktosidasanalys möjliggör noggrann mätning av enzymer från femtogram till nanogram.
  • Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än både isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande tester för β-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker.
  • Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av rapportör utan att utföra många provutspädningar.
  • Icke-radioaktivt reportergenanalyskit eliminerar oro kring användningen av radioisotoper.
  • Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Idealiskt för screening
Denna homogena analys är idealisk för screeningapplikationer där automatisering av analys krävs. Systemet Gal-Screen™ använder Galacton-Star™ kemiluminescerande substrat för bekväm mätning i en luminometer. Ljusemissionen når sin maximala effekt på 60–90 minuter och förblir konstant i 45–90 minuter.
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Innehåll och lagring Detta kit innehåller enzymsubstratet och reaktionsbuffert.
Förvara produkten vid 4 °C.
Kompatibla celler Däggdjursceller, jästceller
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Avläsning Slutpunkt
Provtyp Cellkulturer
Substrat Galacton-Star™
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Produktlinje Gal-Screen, NovaBright
För användning med (applikation) Enzymanalys
Kvantitet 1000 analyser
Form Vätska