Läs mer
Galaktarsyra, TRC
Produktkod. 30400256
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30400256 100 g
1 options
Produktkod. 30400256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG155005100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mucic acid
CAS 526-99-8
Molekylformel C6 H10 O8
Kvantitet 100 g
Synonym Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Formel vikt 210.0376