Läs mer
Galaktarsyra, TRC
Produktkod. 30406560
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406560 50 g
30392414 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30406560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15500550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mucic acid
CAS 526-99-8
Molekylformel C6 H10 O8
Kvantitet 50 g
Synonym Galactaric acid, Galactosaccharic acid, Saccharolactic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O8/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(C(O)C(O)C(=O)O)C(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Formel vikt 210.0376