Läs mer
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Produktkod. 12614275
Kvantitet:
15 000 analyser
200 analyser
600 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12614275
Brand: Invitrogen™ T1011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator
Snabb, ultrakänslig upptäckt avβ -galaktosidas i reportergenanalyser. Thermo Scientific Galacto-Light Plusβ -Galactosidase Reporter Gene Assay System är designat för luminometrar utan injektorer.
  • Brett dynamiskt omfång avβ -galaktosidasanalys låter användaren mäta enzymnivån exakt från femtogram till nanogramintervall
  • Analyskänsligheten är 100 till 1000 gånger bättre än med antingen isotopiska/icke-isotopiska analyser för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande analyser förβ -galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analyser
  • Mycket känslig analys med brett dynamiskt område tillåter detektering av höga och låga nivåer av reporter utan att utföra många provspädningar
  • Icke-radioaktiva reportergenanalyskit eliminerar oro över användningen av radioisotoper
  • Analysen kan slutföras på cirka en timme, vilket ger snabb analysomgång
Känslig
Denna kemiluminiscerande analys uppvisar över tre storleksordningar större känslighet jämfört med kolorimetriskβ -galaktosidasanalyser och kan slutföras på en bråkdel av den tid som krävs för analyser för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) och ELISA-baserade reporteranalyser.
Färdig att använda
Galacto-Light Plus-systemet innehåller kemiluminescerande substrat, reaktionsbuffert och ljusemissionsaccelerator som innehåller luminescensförstärkare, i ett format som är färdigt att använda. Reaktionsbufferten tillförs vid ett pH som hjälper till att urskilja endogentβ -galaktosidas, samtidigt som det har liten effekt på enzymets bakteriella form. Detta möjliggör känslig detektion även i cellinjer med relativt höga nivåer av endogentβ -galaktosidasaktivitet.
Specifikationer
  • Analystyp:β -Gal (lacZ) analys
  • Kompatibla celler: Däggdjursceller
  • Detektionsmetod: Kemiluminescerande
  • För användning med utrustning: Luminometer (mikroplatta)
  • Form: Flytande
  • Format: 96-brunnars tallrik
  • Hög kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med hög kapacitet
  • Avläsning: Slutpunkt
  • Provtyp (specifik): Cellkulturer
  • Substrat: Galacton-Plus
  • Substrategenskaper: Kemiskt substrat
  • Substrattyp: Beta-Gal Substrat
  • Målenzym: Beta-galaktosidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Innehåll och lagring Detta kit innehåller lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator.
Förvara vid 4 °C.
Kompatibla celler Däggdjursceller
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Avläsning Slutpunkt
Provtyp Cellkulturer
Substrat Galacton-Plus™
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Produktlinje NovaBright
För användning med (applikation) Enzymanalys
Kvantitet 600 analyser
Form Vätska