Läs mer
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Produktkod. 12684265
Change view
Kvantitet:
15 000 analyser
200 analyser
600 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12684265 200 analyser Varje
12694265 15 000 analyser Varje
12614275 600 analyser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12684265 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T1007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4090.00 SEK
    3231.10 SEK / 200 analyser
    Save 858.90 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator
Snabb, ultrakänslig upptäckt avβ -galaktosidas i reportergenanalyser. Thermo Scientific Galacto-Light Plusβ -Galactosidase Reporter Gene Assay System är designat för luminometrar utan injektorer.
Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System är utformat för snabb, ultrasensitiv detektion av β-galaktosidas i reportergenanalyser.
  • Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System är utformat för luminometrar utan injektorer.
  • Det breda dynamiska området för β-galaktosidasanalysen låter användaren mäta enzymnivån noggrant från femtogram till nanogram.
  • Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande assays för β-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande assays.
  • Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av rapportör utan att utföra många provutspädningar.
  • Icke-radioaktivt reportergenanalyskit eliminerar oro kring användningen av radioisotoper.
  • Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Känslig
Denna kemiluminescerande analys uppvisar över tre storleksordningar större känslighet jämfört med kolorimetriska β-galaktosidasastester och kan genomföras på en bråkdel av den tid som krävs för analyser för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) och ELISA-baserade rapporteraranalyser.
Färdig att använda
Systemet Galacto-Light™ Plus™ innehåller kemiluminescerande substrat, reaktionsbuffert och ljusemissionsaccelerator med luminescensförstärkare, i ett färdigt format. Reaktionsbufferten tillförs med ett pH som hjälper till att skilja endogent β-galaktosidas, samtidigt som det har liten effekt på enzymets bakteriella form. Detta möjliggör känslig detektion även i cellinjer med relativt höga nivåer av endogen β-galaktosidasaktivitet.
De produkter som beskrivs här är garanterade i 12 månader från köpdatumet.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Innehåll och lagring Detta kit innehåller lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator.
Förvara vid 4 °C.
Kompatibla celler Däggdjursceller
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Avläsning Slutpunkt
Provtyp Cellkulturer
Substrat Galacton-Plus™
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Produktlinje Galacto-Light Dessutom, NovaBright
För användning med (applikation) Enzymanalys
Kvantitet 200 analyser
Form Vätska