Läs mer
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Beskrivning
Innehåller
Lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator
Snabb, ultrasensitiv detektion av β-galaktosidas i reportergenanalyser. Thermo Scientific Galacto-Light Plus β-Galactosidase Reporter Gene Assay System är utformat för luminometrar utan injektorer.
Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System är utformat för snabb, ultrasensitiv detektion av β-galaktosidas i reportergenanalyser.
- Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System är utformat för luminometrar utan injektorer.
- Det breda dynamiska området för β-galaktosidasanalysen låter användaren mäta enzymnivån noggrant från femtogram till nanogram.
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande assays för β-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande assays.
- Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av rapportör utan att utföra många provutspädningar.
- Icke-radioaktivt reportergenanalyskit eliminerar oro kring användningen av radioisotoper.
- Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Känslig
Denna kemiluminescerande analys uppvisar över tre storleksordningar större känslighet jämfört med kolorimetriska β-galaktosidasastester och kan genomföras på en bråkdel av den tid som krävs för analyser för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) och ELISA-baserade rapporteraranalyser.
Färdig att använda
Systemet Galacto-Light™ Plus™ innehåller kemiluminescerande substrat, reaktionsbuffert och ljusemissionsaccelerator med luminescensförstärkare, i ett färdigt format. Reaktionsbufferten tillförs med ett pH som hjälper till att skilja endogent β-galaktosidas, samtidigt som det har liten effekt på enzymets bakteriella form. Detta möjliggör känslig detektion även i cellinjer med relativt höga nivåer av endogen β-galaktosidasaktivitet.
De produkter som beskrivs här är garanterade i 12 månader från köpdatumet.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | β- Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Analysera | β-Gal (lacZ) analys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller lyslösning, substrat, reaktionsbuffert och accelerator. Förvara vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Visa mer |