Läs mer
Invitrogen™ Galacto-Light™ Reaktionsbuffertspädningsmedel med Galacton-Plus™ Substrat
Beskrivning
Innehåller
Koncentrerat substrat och spädningsbuffert
För användning med Galacto-Light Plus Reporter Gene Assay System.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Substrat och spädningsmedel |
| Kvantitet | 1800 analyser |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Konjugera | Okonjugerad |
| Form | Vätska |
| Formatera | 96-brunnars tallrikar |
| För användning med (applikation) | Enzymanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | Galacto-Light , Galacton-Plus |
| Visa mer |