Läs mer
Invitrogen™ Galacto- Star™β -Galactosidase Reporter Gene Assay System för däggdjursceller
Description
Includes
Lyslösning, substrat, förstärkare och erforderlig buffert
- Glow assay kinetik ger ett fönster under vilket mätningar kan utföras, vilket underlättar HTS-applikationer där analysautomatisering används
- Kan användas med antingen däggdjurs- eller jästmodellsystem, vilket ger flexibilitet i valet av modellsystem
- Brett dynamiskt omfång avβ -galaktosidasanalys låter användaren mäta enzymnivån exakt från femtogram till nanogramintervall
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än antingen de isotopiska/icke-isotopa analyserna för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller de kolorimetriska/fluorescerande analyserna förβ -galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analyser
- Mycket känslig analys med ett brett dynamiskt område tillåter detektering av höga och låga nivåer av reporter utan att utföra många provspädningar
- Icke-radioaktiva reportergenanalyskit eliminerar oro över användningen av radioisotoper
- Analysen kan slutföras på cirka en timme, vilket ger snabb analysomgång
Känslig
Den kemiluminescerande analysen uppvisar över tre storleksordningar större känslighet än kolorimetriskβ -galaktosidasanalyser och kan slutföras på en bråkdel av den tid som krävs för analyser för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) och ELISA-baserade reporteranalyser.
Mångsidig
The Galacto-Star systemet inkluderar Galacton-Star kemiluminescerande substrat förβ -galaktosidas och lämpar sig för mätning i både luminometrar och scintillationsräknare. Automatisk injektion krävs inte.
Långvarig signal Ljusemission
från Galacto-Star analysen når maximalt inom 60 till 90 minuter och förblir konstant i nästan en timme. Cellysat blandas med reaktionsbuffert innehållande Galacton-Star substrat och Sapphire-II™ luminescensförstärkare. Efter en 60-90 minuters inkubation vid rumstemperatur mäts signalen i en luminometer eller scintillationsräknare.
Specifikationer
- Analystyp:β -Gal (lacZ) analys
- Kompatibla celler: Däggdjursceller
- Detektionsmetod: Kemiluminescerande
- För användning med utrustning: Luminometer (mikroplatta)
- Form: Flytande
- Format: 96-brunnars tallrik
- Hög kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med hög kapacitet
- Avläsning: Slutpunkt
- Provtyp (specifik): Cellkulturer
- Substrat: Galacton-Star
- Substrategenskaper: Kemiskt substrat
- Substrattyp: Beta-Gal Substrat
- Målenzym: Beta-galaktosidas
Specifications
Specifications
| Produkttyp | β- Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Analysera | β-Gal (lacZ) analys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller lyseringslösningen, substratet, förstärkaren och erforderlig buffert. Förvara produkten vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Show More |