Läs mer
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrat (100X koncentrat)
Produktkod. 12604325
Kvantitet:
2mL
4mL
10mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12604325
Brand: Molecular Probes™ T2119
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Galacton-Plus™ Substrat (100X koncentrat)
De Galacton-Plus™ Substrat är ett koncentrerat kemiluminescerande substrat för E.coliβ -galaktosidasanalyser.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara produkten vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Galacton-Plus™
Kvantitet 4mL
Substrat Beta-galaktosidas
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Formatera Flaska/flaskor