Läs mer
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrat (100X koncentrat)
Kvantitet:
2 ml
4 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Galacton-Plus™ Substrat är ett koncentrerat kemiluminescerande substrat för E.coliβ -galaktosidasanalyser.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Galacton-Plus |
| Kvantitet | 2 ml |
| Substrat | Beta-galaktosidas |
| Typ av substrat | Beta-Gal substrat |
| Formatera | Flaska/flaskor |
| Frakt skick | Rumstemperatur |