Läs mer
β- Galaktosidas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kU
Förpackningsstorlek:
3ku
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486432 3 kU 3ku
1 options
Produktkod. 11486432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215003903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5510.00 SEK
    5246.26 SEK / 3ku
    Save 263.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Galactosidase
CAS 9041-08-1
Färg Vitt
MDL-nummer MFCD00081689
Kvantitet 3 kU
Synonym Lactase, β-D-Galactoside galactohydrolase
Fysisk form Pulver