Läs mer
Galactostatin Bisulfite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galactostatin Bisulfite |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO7S/c8-3-2(1-14-15(12)13)7-6(11)5(10)4(3)9/h2-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 243.0413 |