Läs mer
Galangin, MedChemExpress
Produktkod. 16479066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479066 100 mg 100mg
16444827 50 mg -
16413866 25 mg -
16408968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16479066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0382
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Galangin
CAS 548-83-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O5
Kvantitet 100 mg
Synonym Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 98.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death