Läs mer
Galantamine Hydrobromide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galanthamine |
| CAS | 357-70-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Galanthamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl- (7CI), Galanthamine (6CI,8CI), (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Galantamine, (-)-Galanthamine, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, [4aS-(4aα,6β,8aR*)]-, BRN 0093736, Galantamin, Galantamina, Galantamine, Jilkon, Lycoremin, Lycoremine, NSC 100058 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Visa mer |