Läs mer
Galanthamine, MedChemExpress
Beskrivning
Galanthamine is a potent acetylcholinesterase (AChE) inhibitor with an IC50 of 500 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galanthamine |
| CAS | 357-70-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Galantamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 59 mg/mL (205.32 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (174.00 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) |
| LEDER | O[C@@H]1C[C@@H]2OC3=C4C(CN(C)CC[C@]42C=C1)=CC=C3OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.35 |
| Visa mer |