missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Galanthamine-O-(methyl-d3)-N-(methyl-d3), TRC

Produktkod. 30240989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240989 10 mg
30240916 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18850310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1128109-00-1
Molekylformel C17H15D6NO3
Molekylvikt (g/mol) 293.39
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24)C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Galanthamine-O-(methyl-d3)-N-(methyl-d3)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1/i1D3,2D3
Formel vikt 293.1898
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.