missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Galanthamine-O-methyl-d3, TRC

Produktkod. 30240595
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240595 2.5 mg
30240479 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1885022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1279031-09-2
Molekylformel C17 2H3 H18 N O3
Molekylvikt (g/mol) 290.37
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, Galanthamine-O-methyl-d3, Galantamine D3 (O-methyl D3)
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Galanthamine-O-methyl-D3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1/i2D3
Formel vikt 290.171
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.