Läs mer
Galanthaminone, MedChemExpress
Beskrivning
Galanthaminone (Narwedin) is a competitive and reversible cholinesterase (AChE) inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galanthaminone |
| CAS | 510-77-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (-)-Narwedine Narwedin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]23CCN(C)CC4=CC=C(OC)C(O[C@@]3([H])C1)=C24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Visa mer |