Läs mer
(-)-Galanthaminyl (-)-Camphanate, TRC
Produktkod. 30392930
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30392930 10 mg
1 options
Produktkod. 30392930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18856110MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Galanthaminyl (-)-Camphanate
CAS 1025881-27-9
Molekylformel C27 H33 N O6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33NO6/c1-24(2)25(3)10-11-27(24,34-22(25)29)23(30)32-17-8-9-26-12-13-28(4)15-16-6-7-18(31-5)21(20(16)26)33-19(26)14-17/h6-9,17,19H,10-15H2,1-5H3/t17-,19-,25-,26-,27+/m0/s1
LEDER COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](C[C@@H]3Oc1c24)OC(=O)[C@@]56CC[C@@](C)(C(=O)O5)C6(C)C
Molekylvikt (g/mol) 467.55
Formel vikt 467.2308