missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Galantide

Produktkod. 16421918
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16421918 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0262

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Galantide, a non-specific galanin receptor antagonist, is a peptide consisting of fragments of galanin and substance P. Galantide recognizes two classes of galanin binding sites (KD50=1.0 nM) antagonizes the galanin-mediated inhibition of the glucose-induced insulin secretion from mouse pancreatic islets. Galantide appears to bind to a single population of SP receptors (KD~40 nM).

Specifikationer

Renhet 99.27%
CAS 138579-66-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 2199.53 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.