missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Galantide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.27% |
| CAS | 138579-66-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 2199.53 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?