Läs mer
Biochrom Galapagos EZ Read PC-programvara
Produktkod. 16835450 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Mikroplattläsare
Produktkod. För användning med (utrustning)
16835450 Mikroplattläsare
1 options
Produktkod. 16835450 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80400241
Beräknad leverans: 09-12-2026
Galapagos EZ Read PC Software är intuitiv, kraftfull och flexibel programvara för alla EZ Read mikroplattläsare.
Du behöver inte vara expert för att använda EZ Read PC-programvara: vårt intuitiva tillvägagångssätt gör det enkelt att lägga till analys till din mätning.
Designad för Elisa-analyser:
  • Omfattande formler för inbyggd analys av ELISA analyser inklusive kurvanpassningsalternativ för 4 och 5 parameterpassningar - väsentligt för många ELISA analyser men svåra att göra i Excel .
  • Lätt att konfigurera din tallriklayout beroende på antalet prover: lägg till flera analyser till en platta för att analysera bara några få prover eller lägg till flera plattor för analys.
Designad för forskningslabb:
  • Omfattande utbud av dataanalysalternativ för en rad absorbansanalyser.
  • Nedladdningsbart analysbibliotek för snabb metodinstallation, klicka bara och dra dina prover och gå.
Okomplicerad installation för mätningar och analys:
  • EZ Read PC-programvara ger en ren och okomplicerad arbetsyta för att ställa in din analys.
  • Intuitivt steg för steg tillvägagångssätt för att skapa en integrerad mät- och analysmetod.
  • Plattlayouten använder en enkel ''klicka och dra''-metod för att ställa in standard-, kontroll-, prov- och referensbrunnar.
  • Plate definition editor har förinstallerade plattor med möjlighet att modifiera för specifika plattor för bästa mätprestanda.
Specifikationer
Produkttyp Programvara för mikroplattläsare
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare