Läs mer
Galaxolid (lösning 50 % i dietylftalat), TRC
Produktkod. 30405618
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405618 5 g
30399029 50 g
30395617 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1890015G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1222-05-5
Molekylformel C18 H26 O
Molekylvikt (g/mol) 258.4
Synonym 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
IUPAC-namn 4,6,6,7,8,8-hexametyl-1,3,4,7-tetrahydrocyklopenta[g]iskromen
LEDER CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HHCB (Galaxolide)
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Formel vikt 258.1984
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5