Läs mer
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators
Produktkod. 15733395
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15733395
Brand: Eppendorf™ CO48310061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
When a high level of cell culture isolation is required or very limited space is available in the lab, the stackable Galaxy 48R is the right choice. The high temperature disinfection, a seamless chamber and a fanless design makes it easy to clean and provides high contamination protection.
  • Small footprint: can be used in smaller laboratories.
  • Large backlit display with on screen help menu.
  • Control and data logging of temperature, CO2 , door openings, and alarms.
  • Fanless design offers more usable space.
  • Six-sided direct heating system provides a uniform incubated environment.
  • Deep-drawn, easy-to-clean stainless steel chamber without seams or welds.
  • Low gas consumption.
  • Integrated alarm relay.
  • Available options based on model number:
    • O2 gas control.
    • Humidity package.
    • High temperature disinfection (4 hour at 120°C).
    • O2 control (e.g., for hypoxic studies).
    • 2-split inner glass door.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning International Power Supply, High Temperature Disinfection, Humidity Package
Kapacitet (metrisk) 48 L
Kammarmaterial Stainless Steel
CO2-sensorteknik IR Sensor
O2-koncentrationsområde 0.1 to 19%
Syrekontroll 1 to 19% O2 Control
Typ CO2 Incubator
Dörr stil Single Glass Inner Door
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt