Läs mer
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2 Incubator, 48 L, Stainless Steel
Produktkod. 15481374
Kammarmaterial:
Stainless Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15481374
Brand: Eppendorf™ CO48300001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CO2 Sensor: IR Sensor; Temperature Range: Ambient +4°C to 50°C
  • Small footprint: can be used in smaller laboratories.
  • Large backlit display with on screen help menu.
  • Control and data logging of temperature, CO2 , door openings, and alarms.
  • Fanless design offers more usable space.
  • Six-sided direct heating system provides a uniform incubated environment.
  • Deep-drawn, easy-to-clean stainless steel chamber without seams or welds.
  • Low gas consumption.
  • Integrated alarm relay.
  • Available options based on model number:
    • O2 gas control.
    • Humidity package.
    • High temperature disinfection (4 hour at 120°C).
    • O2 control (e.g., for hypoxic studies).
    • 2-split inner glass door.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning International Power Supply
Kapacitet (metrisk) 48 L
Kammarmaterial Stainless Steel
CO2-sensorteknik IR Sensor
Syrekontroll None
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° to 50°C
Typ CO2 Incubator
Dörr stil Single Glass Inner Door