Läs mer
A&D Weighing HR Analytisk Balans Extern Kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16681182
Kapacitet:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Produktkod. 16681182
Brand: A&D Weighing HR150A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HR Analytical Balance med C-SHS patenterad vägningsteknik, som ger prestanda och en slimmad kompakt design.
  • Robust konstruktion, starkt skydd mot damm& vatten
  • Stötdämparfunktion
  • Automatisk PÅ/AV-funktion
  • B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
  • Omvänd bakgrundsbelyst LCD-display för lättavlästa vägningsresultat
  • SCF– Statistisk beräkningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid på ca 2 sekunder
  • Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
  • LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
  • Lätt avtagbar stor vindpaus
  • Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C, Snabb USB (tillval), LAN (tillval)
Kapacitet 152 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.1 mg
Material Rostfritt stål
Modell HR-150A
Stabiliseringstid 2 sek
Elektriska krav 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A)