Läs mer
A&D Weighing HR Analytisk Balans Intern Kalibrering
Kapacitet:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Beskrivning
- Robust konstruktion, starkt skydd mot damm& vatten
- Inbyggd intern kalibrering med en knapptryckning (HR-AZ)
- Stötdämparfunktion
- Automatisk PÅ/AV-funktion
- B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
- Omvänd bakgrundsbelyst LCD-display för lättavlästa vägningsresultat
- SCF– Statistisk beräkningsfunktion
- Standard RS-232C
- Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid på ca 2 sekunder
- Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
- LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
- Lätt avtagbar stor vindpaus
- Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anslutningstyp | RS-232 C, Snabb USB (tillval), LAN (tillval) |
| Kapacitet | 102 g |
| Visningstyp | Omvänd bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | HR-100AZ |
| Stabiliseringstid | 2 sek |
| Elektriska krav | 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A) |