Läs mer
A&D Weighing HR Analytisk Balans Intern Kalibrering
Produktkod. 16691182
Change view
Kapacitet:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
16691182 152 g
16621192 252 g
16641192 62 g/252 g
16671182 102 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16691182 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer HR150AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20704.40 SEK
    18058.02 SEK / Paket med 1
    Save 2646.38 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
HR Analytical Balance med C-SHS patenterad vägningsteknik, som ger prestanda och en slimmad kompakt design.
  • Robust konstruktion, starkt skydd mot damm& vatten
  • Inbyggd intern kalibrering med en knapptryckning (HR-AZ)
  • Stötdämparfunktion
  • Automatisk PÅ/AV-funktion
  • B5 storlek footprint för användning i trånga utrymmen
  • Omvänd bakgrundsbelyst LCD-display för lättavlästa vägningsresultat
  • SCF– Statistisk beräkningsfunktion
  • Standard RS-232C
  • Snabb kompakt SHS-sensor, svarstid på ca 2 sekunder
  • Snabbt USB gränssnitt– ingen drivrutinsinstallation krävs (valfritt)
  • LAN– Ethernet-gränssnitt med programvaran WinCT-Plus (tillval)
  • Lätt avtagbar stor vindpaus
  • Inbyggt uppladdningsbart NiMH-batteripaket (tillval)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C
Kapacitet 152 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.1 mg
Material Rostfritt stål
Modell HR-150AZ
Stabiliseringstid 2 sek
Elektriska krav 11 VA till AC adapter (12 V, 1 A)