missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Galectin-3 Mouse anti-Human, Mouse, PE, Clone: B2C10, BD Pharmingen™

Produktkod. 15824459
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15824459 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15824459 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 565676

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-3 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-3 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Galectin-3
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona B2C10
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera PE
Värd art Mouse
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet Galectin-3
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Refrigerate (2 to 8°C)
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.