missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Galectin-9 Antibody (1015227) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB20454JF525
4067.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Specifikationer
| Galectin-9 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293 derived human Galectin-9, Met1-Thr323, Accession # NP_002299 | |
| 0.1 mL | |
| Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction | |
| 3965 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF | |
| 1015227 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering