Läs mer
Galena, naturligt förekommande mineral, korn, cirka 0,06-0,19 tum, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4904540
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11365347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042640.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Galena används i infraröda detektorer, fotooptiska applikationer, glidegenskapsmodifierare som används i friktionsindustrin för att förbättra värmeledning och reglera friktionskoefficienten, som används som halvledare. Används i elektroniska enheter och infraröd sensor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-87-0
Molekylformel PbS
Molekylvikt (g/mol) 239.30
MDL-nummer MFCD00016280
InChI-nyckel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC-namn sulfanylidenled
LEDER [S--].[Pb++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Galena
Namnnotering naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.
Färg Svart
Fysisk form Powder, Flake, Crystalline, Beads, Lump, Etc.
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Formel vikt 239.25
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.