missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Galeterone
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18718138
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18718138 50 mg
18799607 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18718138 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6108/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CYP17 inhibitor; also androgen receptor antagonist

Galeterone is a CYP17 inhibitor (IC50 = 300 nM) and androgen receptor antagonist (IC50 = 384 nM in PC3-AR cells). Inhibits DHT-stimulated prostate cancer cell proliferation in vitro. Exhibits antitumor activity in SCID mice bearing prostate cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Galeterone
CAS 851983-85-2
Synonym (3β)-17-(1H-Benzimidazol-1-yl)androsta-5,16-dien-3-ol
Kvantitet 50 mg
Löslighet Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Molekylformel C26H32N2O
Formel vikt 388.55
Fysisk form Solid
Färg White
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >98%
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Välj ett problem

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.