Läs mer
Galic Acid 3,4-Diphenylmethylene Ketal Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galic Acid 3,4-Diphenylmethylene Ketal Benzyl Ester |
| CAS | 1159977-38-4 |
| Molekylformel | C27H20O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-2,2-diphenyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Benzyl Ester, 7-Hydroxy-2,2-diphenyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20O5/c28-23-16-20(26(29)30-18-19-10-4-1-5-11-19)17-24-25(23)32-27(31-24,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-17,28H,18H2 |
| LEDER | Oc1cc(cc2OC(Oc12)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | benzyl 7-hydroxy-2,2-diphenyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.44 |
| Formel vikt | 424.1311 |