missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Galidesivir dihydrochloride

Beskrivning
Galidesivir is a viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) inhibitor and broad spectrum antiviral nucleotide. In vitro, galidesivir displays antiviral activity against a range of RNA viruses, including bunyaviruses, arenaviruses, paramyxoviruses, coronaviruses, and flaviviruses (EC50 values range from 3 μM to >100 μM). Galidesivir protects against Ebola and Marburg viral infection in animal models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2 S,3 S,4 R,5 R)-2-(4-Amino-5 H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)-3,4-pyrrolidinediol dihydrochloride |
| CAS | 1373208-51-5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | RNA/DNA Polymerase Inhibitors |
| Molekylformel | C11H15N5O30.2 HCl |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?