Läs mer
Novus Biologicals™ GALK1 Protein
Produktkod. 18297371 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
Produktkod. 18297371
Brand: Novus Biologicals™ NBP1452940.1MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-392 of Human GALK1 The Recombinant Human GALK1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human GALK1 Protein has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.5mg/mL
För användning med (applikation) ELISA, SDS-PAGE
Formulering 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT
Gen-ID (Entrez) 2584
Molekylvikt (g/mol) 44.4kDa
Reningsmetod Protein
Kvantitet 0.1 mg
Källa Human
Immunogen MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAALRQPQVA ELLAEARRAF REEFGAEPEL AVSAPGRVNL IGEHTDYNQG LVLPMALELM TVLVGSPRKD GLVSLLTTSE GADEPQRLQF PLPTAQRSLE PGTPRWANYV KGVIQYYPAA PLPGFSAVVV SSVPLGGGLS SSASLEVATY TFLQQLCPDS GTIAARAQVC QQAEHSFAGM PCGIMDQFIS LMGQKGHALL IDCRSLETSL VPLSDPKLAV LITNSNVRHS LASSEYPVRR RQCEEVARAL GKESLREVQL EELEAARDLV SKEGFRRARH VVGEIRRTAQ AAAALRRGDY RAFGRLMVES HRSLRDDYEV SCPELDQLVE AALAVPGVYG SRMTGGGFGG CTVTLLEASA APHAMRHIQE HYGGTATFYL SQAADGAKVL CL
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn GALK1
Konjugera Unconjugated
Renhet eller kvalitetsklass >95%