Läs mer
Gallactofenon 3',4'-dimetyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether |
| CAS | 5396-18-9 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-3,4-metoxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.0736 |